4-Fluororesorcinol
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
4022
AATB4022EA 152 EUR InStock
AATB4022
4-Fluororesorcinol
4-Fluororesorcinol
4-Fluororesorcinol is a precursor that can be used for preparing fluorescent dyes such as fluorescein, coumarin and resorufin analogs.
Formule: C₆H₅FO₂
MW: 128,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789074
Numéro CAS: 103068-41-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité