4-Methylumbelliferon étalon de Fluorescence de Référence
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
41
AATB41EA 115 EUR InStock
AATB41
4-Methylumbelliferon étalon de Fluorescence de Référence
c
This compound is used as a calibration standard for 7-hydroxy-4-methylcoumarin-based enzyme substrates.
  • pH-dependent fluorescence
Formule: C₁₀H₈O₃
Numéro MDL: MFCD00006866
Numéro CAS: 90-33-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64e91c9b42debf9a737d6f1483d1daba47020b70&vid=77bd39318f1a0a01ff57eb9b8df0b8c55e50a109&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité