5(6)-TAMRA mélange d'isomères ≥85%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
412
AATB412EA 295 EUR InStock
AATB412
5(6)-TAMRA mélange d'isomères ≥85%
5(6)-TAMRA
Tetramethylrhodamine-5-(and-6)-maleimide is an excellent reagent for preparing orange fluorescent bioconjugates through thiol modifications of peptides, nucleotides, nucleic acids and proteins.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 85% Purity
Attention: For research use only.
Formule: C₂₅H₂₂N₂O₅
Numéro MDL: MFCD16661194
Numéro CAS: 98181-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité