Tetramethylrhodamine-6-maleimide ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
419
AATB419EA 307 EUR InStock
AATB419
Tetramethylrhodamine-6-maleimide ≥90%
Tetramethylrhodamine-6-maleimide
Tetramethylrhodamine-6-maleimide is the other purified single isomer of tetramethylrhodamine-5 (and 6)-maleimide mixed isomers.
Formule: C₂₈H₂₃N₃O₅
Numéro CAS: 174568-68-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité