Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Chloro-8-fluoro-umbelliferone étalon de Fluorescence de Référence

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

42
AATB42EA 152 EUR InStock
AATB42
6-Chloro-8-fluoro-umbelliferone étalon de Fluorescence de Référence
6-Chloro-8-fluoro-umbelliferone
This compound is used as a calibration standard for CF-MU-based enzyme substrates.

  • pH-dependent fluorescence


MW: 228,6 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77d45c2910fe5fa4f088d2c385faa39c36d12e4f&vid=446b54f842b3d863fc38215d036a03a202b9e106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité