Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-TAMRA Maleimide [Tetramethylrhodamine-5-maleimide] ≥90%

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

421
AATB421EA 295 EUR InStock
AATB421
5-TAMRA Maleimide [Tetramethylrhodamine-5-maleimide] ≥90%
5-TAMRA Maleimide [Tetramethylrhodamine-5-maleimide]
Tetramethylrhodamine-5-maleimide is the purified single isomer of tetramethylrhodamine-5 (and 6)-maleimide mixed isomers.


Numéro CAS: 154480-30-5
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité