5(6)-TAMRA C6 maleimide ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
423
AATB423EA 152 EUR InStock
AATB423
5(6)-TAMRA C6 maleimide ≥90%
5(6)-TAMRA C6 maleimide
5(6)-TAMRA C6 maleimide is an excellent replacement for tetramethylrhodamine-5-(and 6)-maleimide.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 90% Purity
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité