5-TAMRA C6 maleimide ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
424
AATB424EA 295 EUR InStock
AATB424
5-TAMRA C6 maleimide ≥95%
5-TAMRA C6 maleimide
5-TAMRA C6 maleimide is an excellent replacement for tetramethylrhodamine-5-maleimide.
  • Multiple Bioconjugation Applications
  • 95% Purity
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité