Amplite® Tyramide (TSA) Signal Booster
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
44502
AATB44502EA 127 EUR InStock
AATB44502
Amplite® Tyramide (TSA) Signal Booster
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Modification and Labelling
Tyramide signal amplification (TSA) is a technique used to enhance the signal of target molecules, such as antibodies or nucleic acid probes, in immunohistochemistry and in situ hybridisation.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité