iFluor® 660 styramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
44906
AATB44906EA 429 EUR InStock
AATB44906
iFluor® 660 styramide
iFluor® 660 styramide
iFluor® 660 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~660 nm and ~680 nm respectively.
  • Stable for 12 months
Power Styramide™ Signal Amplification (PSA™) system is one of the most sensitive methods that can detect extremely low-abundance targets in cells and tissues with improved fluorescence signal 10-50 times higher than the widely used tyramide (TSA) reagents.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité