iFluor® 405 styramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
44908
AATB44908EA 412 EUR InStock
AATB44908
iFluor® 405 styramide
iFluor® 405 styramide
iFluor® 405 Styramide is a superior replacement for Alexa Fluor 405 tyramide or other spectrally similar fluorescent tyramide conjugates or TSA reagents.
  • Stable for 12 months
Power Styramide™ Signal Amplification (PSA™) system is one of the most sensitive methods that can detect extremely low-abundance targets in cells and tissues with improved fluorescence signal 10-50 times higher than the widely used tyramide (TSA) reagents.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité