Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) pour synthèse peptidique

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

4503
AATB4503EA 295 EUR InStock
AATB4503
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt) pour synthèse peptidique
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Compared to SMCC and sulfo-SMCC, SMCC Plus has enhanced water solubility and crosslinking efficiency.

  • Improved crosslinking efficiency
  • High water solubility


Formule: C₁₆H₁₈N₂O₉S
Numéro MDL: MFCD00054978
Numéro CAS: 92921-24-9
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cb6c02ca7ae99cf85a76f5abd6392a3ebb19948&vid=6263d686c84daa1dea49175a27461afe9e197ab3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité