BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
4507
AATB4507EA 146 EUR InStock
AATB4507
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
BMPS (3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester)
3-Maleimidopropionic acid N-hydroxysuccinimide ester is a non-cleavable and membrane permeable crosslinker.
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00043141
Numéro CAS: 55750-62-4
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité