mFluor™ Blue 630 styramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
45073
AATB45073EA 403 EUR InStock
AATB45073
mFluor™ Blue 630 styramide
mFluor™ Blue 630 styramide
The Power Styramide™ Signal Amplification (PSA™) system is a highly sensitive method for detecting low-abundant targets in fluorescent immunocytochemistry (ICC), immunohistochemistry (IHC), and in situ hybridization (ISH).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité