iFluor® 350, Tyramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
45095
AATB45095EA 422 EUR InStock
AATB45095
iFluor® 350, Tyramide
iFluor®
For many immunohistochemical (IHC) applications, the traditional enzymatic amplification procedures are sufficient for achieving adequate antigen detection.
  • Increased fluorescence signal
  • Suitable for low-abundance targets
  • Compatible with all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité