iFluor® 680 tyramide [Superior Replacement for Opal 690]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
45113
AATB45113EA 464 EUR InStock
AATB45113
iFluor® 680 tyramide [Superior Replacement for Opal 690]
iFluor® 680 tyramide
The iFluor® 680 tyramide contains the bright iFluor® 680, detectable with the Cy5.5 filter set.
  • Stable for 12 months
Traditional enzymatic amplification procedures are sufficient for many immunohistochemical (IHC) applications for achieving adequate antigen detection.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité