SMPEG4 protein conjugation
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
4512
AATB4512EA 143 EUR InStock
AATB4512
SMPEG4 protein conjugation
SMPEG4
SM(PEG)4 is an amine-to-sulfhydryl crosslinkers with 24.6 angstroms length.
  • Improved crosslinking efficiency
  • High water solubility
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=488df458cd0d0dc86c8783ced5baf5b539b14e6e&vid=2b7cde259f22dd91b0e6513503284ef3260842ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité