DSG (Disuccinimidyl glutarate) ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Di(N-succinimidyl) glutarate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) glutarate, DSG Crosslinker, DSG
4520
AATB4520EA 120 EUR InStock
AATB4520
DSG (Disuccinimidyl glutarate) ≥90%
DSG (Disuccinimidyl glutarate)
DSG is disuccinimidyl glutarate, a simple homobifunctional crosslinker based on the amine-reactive N-hydroxysuccinimide (NHS) ester group at both ends of a 5-atom (7.7 angstrom) spacer arm.
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₈
MW: 326,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153597
Numéro CAS: 79642-50-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité