m-PEG24-Mal pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
4525
AATB4525EA 146 EUR InStock
AATB4525
m-PEG24-Mal pour le marquage biomoléculaire
m-PEG24-Mal
MM(PEG)24 is a methyl-terminated, polyethylene glycol compound (24 PEG units) activated with a maleimide group for covalent pegylation of sulfhydryls on biomolecules or assay surfaces.
  • Improved crosslinking efficiency
  • High water solubility
Formule: C₅₆H₁₀₆N₂O₂₇
Numéro MDL: MFCD11041152
Numéro CAS: 88504-24-9
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04a67947e77909c3e417badc56cd989beebbddf1&vid=b2f4a50e696649eb46ef4b12e955a7e241cecc8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité