DBCO-PEG5-NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
4526
AATB4526EA 153 EUR InStock
AATB4526
DBCO-PEG5-NHS ester
DBCO-PEG5-NHS ester
DBCO-PEG5-NHS Ester is a specific and efficient reagent that reacts with primary amines (e.g., lysine residues or aminosilane-coated surfaces) at pH 7-9 to form a covalent bond.
  • Stable for 12 months
The hydrophilic polyethylene glycol (PEG) spacer arm in these reagents imparts water solubility to the labeled molecule, reducing aggregation of labeled proteins stored in solution.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité