DBCO-NHS ester pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: N-Succinimidyl 4-[(5-Aza-3,4:7,8-dibenzocyclooct-1-yne)-5-yl]-4-oxobutyrate, DBCO-NHS
4529
AATB4529EA 152 EUR InStock
AATB4529
DBCO-NHS ester pour le marquage biomoléculaire
DBCO-NHS ester
Cu-free click reaction, i.e., the strain-promoted alkyne-azide cycloaddition (SPAAC) is a bioorthogonal reaction utilizing a pair of reagents, cyclooctynes and azides that exclusively and efficiently react with each other while remain inert to naturally occurring functional groups such as hydroxy, amino and thiol groups.
  • Improved crosslinking efficiency
  • High water solubility
Formule: C₂₃H₁₈N₂O₅
MW: 402,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD24386367
Numéro CAS: 1353016-71-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16dfd5de592f7b9b9a7393961ed05855504c661b&vid=f67088e2992711e250eccd588ef1002caa2939d2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité