DBCO-PEG4-NHS Ester pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
4530
AATB4530EA 146 EUR InStock
AATB4530
DBCO-PEG4-NHS Ester pour le marquage biomoléculaire
DBCO-PEG4-NHS Ester
Cu-free click reaction, i.e., the strain-promoted alkyne-azide cycloaddition (SPAAC) is a bioorthogonal reaction utilizing a pair of reagents, cyclooctynes and azides that exclusively and efficiently react with each other while remain inert to naturally occurring functional groups such as hydroxy, amino and thiol groups.
  • Improved crosslinking efficiency
  • High water solubility
Formule: C₃₄H₃₉N₃O₁₀
Numéro MDL: MFCD26793797
Numéro CAS: 1353016-71-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f7f35b6e87965b85e9c2923cf32789c6f956ef2&vid=8804e6d5727b75e7dcd78d02bd0328679c634daa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité