Biotinyl tyramide pour l'amplification du signal
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
45350
AATB45350EA 143 EUR InStock
AATB45350
Biotinyl tyramide pour l'amplification du signal
Biotinyl tyramide
For many immunohistochemical (IHC) applications, the traditional enzymatic amplification procedures are sufficient for achieving adequate antigen detection.
  • Signal amplification
  • Highest IHC detection of all TSA reagents
  • Suitable for multiple applications
Formule: C₁₈H₂₅N₃O₃S
MW: 363,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD27953026
Numéro CAS: 41994-02-9
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd24a3d8b1a40ebaf130a85dafb0af1fba1cc45&vid=7fc369374bfe081348b99b7e58f85155454dcce2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité