Biotin-PEG4-tyramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
45352
AATB45352EA 143 EUR InStock
AATB45352
Biotin-PEG4-tyramide
Biotin-PEG4-tyramide
Biotin-PEG4-tyramide is a reagent that has been used for tyramide signal amplification (TSA) via catalyzed reporter deposition (CARD).
  • Increased fluorescence signal
  • Suitable for low-abundance targets
  • Compatible with all major fluorescence platforms
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité