XFD488 tetrazine pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
4600
AATB4600EA 218 EUR InStock
AATB4600
XFD488 tetrazine pour le marquage biomoléculaire
XFD488 tetrazine
XFD488 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 488 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • High photostability
  • Stable signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c2150d92bff2aa1104f5dae2194bc3613103de9&vid=4445d884cd0e7656e71474bcf996da3eae741cc4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité