mFluor™ Violet 545-streptavidin conjugate conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
47250
AATB47250EA 147 EUR InStock
AATB47250
mFluor™ Violet 545-streptavidin conjugate conjugate
mFluor™ Violet 545-streptavidin conjugate
The mFluor™ Violet 545-streptavidin conjugate is a tetrameric biotin-binding protein (streptavidin) covalently labeled with mFluor™ Violet 545 fluorescent dyes.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité