mFluor™ Violet 550-streptavidin conjugate conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
47252
AATB47252EA 153 EUR InStock
AATB47252
mFluor™ Violet 550-streptavidin conjugate conjugate
mFluor™ Violet 550-streptavidin conjugate
mFluor™ Violet 550-streptavidin conjugate consists of the tetrameric biotin-binding protein (streptavidin) covalently labeled with mFluor™ Violet 550 fluorescent dyes.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité