Texas Red-X, succinimidyl ester isomère unique sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
474
AATB474EA 460 EUR InStock
AATB474
Texas Red-X, succinimidyl ester isomère unique sonde fluorescente
Texas Red-X, succinimidyl ester
The amine-reactive Texas Red®-X, succinimidyl ester is a superior replacement to Texas Red (Texas Red® is the trademark of Invitrogen).
  • Low interference with conjugated molecule
  • High reproducibility
  • Bright signal
Formule: C₄₁H₄₄N₄O₁₀S₂
Numéro CAS: 216972-99-5
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=503921e4bff905aa9474800ea8d3a580af5f953d&vid=bc8f707bdb23b87c2e77006f276e47e81aa16916&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité