Texas Red-X, succinimidyl ester mélange d'isomères ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Sulphorhodamine 101-X, succinimidyl ester
475
AATB475EA 307 EUR InStock
AATB475
Texas Red-X, succinimidyl ester mélange d'isomères ≥90%
Texas Red-X, succinimidyl ester
The amine-reactive Texas Red®-X, succinimidyl ester is a superior replacement to Texas Red (Texas Red® is the trademark of Invitrogen).
Formule: C₄₁H₄₄N₄O₁₀S₂
MW: 816,94 g/mol
Numéro CAS: 216972-99-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité