Sulphorhodamine 101 acid chloride ≥85%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
480
AATB480EA 152 EUR InStock
AATB480
Sulphorhodamine 101 acid chloride ≥85%
Sulphorhodamine 101 acid chloride
Sulforhodamine 101 acid chloride (also called Texas Red®) is the most popular labeling reagent of sulfonyl chloride.
Formule: C₃₁H₂₉ClN₂O₆S₂
MW: 625,151 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012406
Numéro CAS: 82354-19-6
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité