Texas Red® Hydrazide, Single Isomer
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
481
AATB481EA 221 EUR InStock
AATB481
Texas Red® Hydrazide, Single Isomer
Tests Tests cellulaires
Texas Red® hydrazide reacts with carbonyl compounds such as aldehyde, ketones and acids to give bright red fluorescent conjugates.
  • Identical spectra to Texas Red
  • High Stability
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité