Texas Red® Azide, Single Isomer
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
484
AATB484EA 221 EUR InStock
AATB484
Texas Red® Azide, Single Isomer
Tests Tests cellulaires
Texas Red® azide is an excellent alkyne-reactive fluorescent reagent for labeling alkyne-containing biological molecules through the well known click chemistry.
  • Identical spectra to Texas Red
  • High Stability
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité