Texas Red® Alkyne, Single Isomer
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
485
AATB485EA 221 EUR InStock
AATB485
Texas Red® Alkyne, Single Isomer
Tests Tests cellulaires
Texas Red® alkyne is an excellent azide-reactive fluorescent reagent for labelling alkyne-containing biological molecules through the well known click chemistry.
  • Identical spectra to Texas Red
  • High Stability
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité