6-ROX azide ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
494
AATB494EA 221 EUR InStock
AATB494
6-ROX azide ≥90%
6-ROX azide
6-ROX azide is an excellent alkyne-reactive fluorescent reagent for labeling alkyne-containing biological molecules through the well known click chemistry.
  • Bright Fluorescence
  • Click Chemistry Conjugation Reagent
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité