6-ROX alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST
495
AATB495EA 230 EUR InStock
AATB495
6-ROX alkyne
6-ROX alkyne
6-ROX alkyne is an excellent azide-reactive fluorescent reagent for labeling alkyne-containing biological molecules through the well known click chemistry.
  • Bright Fluorescence
  • Click Chemistry Conjugation Reagent
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité