Native Chicken Ovalbumin (from Egg white), Chloramphenicol
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50000
AATB50000EA 739 EUR InStock
AATB50000
Native Chicken Ovalbumin (from Egg white), Chloramphenicol
Protéines et Peptides
Chloramphenicol-Ovalbumin Conjugate is used for developing anti-chloramphenicol antibodies that are typically used in an ELISA assay.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité