Native Bovine Serum Albumin, Chloramphenicol
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50001
AATB50001EA 739 EUR InStock
AATB50001
Native Bovine Serum Albumin, Chloramphenicol
Protéines et Peptides
Chloramphenicol-BSA conjugate is used for developing anti-chloramphenicol antibodies that are typically used in an ELISA assay.
  • Antibody development
  • High immunogenicity
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité