Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Danofloxacin
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50016
AATB50016EA 739 EUR InStock
AATB50016
Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Danofloxacin
Protéines et Peptides
Danofloxacin-HRP conjugate is used for developing an ELISA assay for quantifying danofloxacin.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité