Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Ofloxacin
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50021
AATB50021EA 739 EUR InStock
AATB50021
Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Ofloxacin
Protéines et Peptides
Ofloxacin-KLH Conjugate is used for developing anti-ofloxacin antibodies that are typically used in an ELISA assay.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité