Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Sulfadimidine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
50025
AATB50025EA 739 EUR InStock
AATB50025
Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Sulfadimidine
Protéines et Peptides
Sulfadimidine-HRP conjugate is used for developing an ELISA assay for quantifying sulfadimidine with an ELISA assay.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité