Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Sulfadimidine
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50027
AATB50027EA 739 EUR InStock
AATB50027
Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Sulfadimidine
Protéines et Peptides
Sulfadimidine-KLH conjugate is used for developing anti-sulfadimidine antibodies that are typically used in an ELISA assay.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité