Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Sulfathiazol
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50028
AATB50028EA 739 EUR InStock
AATB50028
Native Horseradish Horseradish peroxidase (from Serum), Sulfathiazol
Protéines et Peptides
Sulfathiazol-HRP conjugate is used for developing an ELISA assay for quantifying sulfathiazol.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité