Native Armoracia rusticana HRP (from Armoracia rusticana), Sulfacetamide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50031
AATB50031EA 739 EUR InStock
AATB50031
Native Armoracia rusticana HRP (from Armoracia rusticana), Sulfacetamide
Protéines et Peptides
Sulfacetamide-HRP conjugate is used for developing an ELISA assay for quantifying sulfacetamide.
  • Assay development
  • High sensitivity
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité