Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Sulfacetamide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
50033
AATB50033EA 739 EUR InStock
AATB50033
Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Sulfacetamide
Protéines et Peptides
Sulfacetamide-KLH conjugate is used for developing anti-sulfacetamide antibodies that are typically used in an ELISA assay.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité