Native Bovine Bovine Serum Albumin (from Serum), Florfenicol
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
50035
AATB50035EA 739 EUR InStock
AATB50035
Native Bovine Bovine Serum Albumin (from Serum), Florfenicol
Protéines et Peptides
Florfenicol-BSA conjugate is used for developing anti-florfenicol antibodies that are typically used in an ELISA assay.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité