Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Spectinomycin
Fournisseur: AAT BIOQUEST
50039
AATB50039EA 769 EUR InStock
AATB50039
Native Megathura crenulata Keyhole limpet hemocyanin (from Serum), Spectinomycin
Protéines et Peptides
Spectinomycin-KLH conjugate is used for developing anti-spectinomycin antibodies that are typically used in an ELISA assay.
  • High immunogenicity
  • Useful for antibody development
  • ELISA assay building block
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité