FMOC-Asp(5-FAM)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5004
AATB5004EA 769 EUR InStock
AATB5004
FMOC-Asp(5-FAM)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Asp(5-FAM)-OH
FMOC-Asp(5-FAM)-OH is a building block for in-sequence peptide Asp labeling by FAM.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79c6b7842763adf4b45f48865afdd9f069739e42&vid=ea852dc09cd43716f96233bf69647e2b2380e761&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité