FMOC-Asp(5/6-TAMRA)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5005
AATB5005EA 739 EUR InStock
AATB5005
FMOC-Asp(5/6-TAMRA)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Asp(5/6-TAMRA)-OH
FMOC-Asp(5/6-TAMRA)-OH is a building block for in-sequence peptide Asp labeling by TAMRA.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea4b248d6577b8606a0b46af6db1c45bda1f6cf3&vid=334fecc74f5cbd253edef9816227f1e7b33dd815&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité