FMOC-Glu(5-FAM)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5013
AATB5013EA 739 EUR InStock
AATB5013
FMOC-Glu(5-FAM)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Glu(5-FAM)-OH
FMOC-Glu(5-FAM)-OH is a building block for in-sequence peptide Glu labeling by FAM.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fa7fe28f6fa8f4444a6ca95464fdccb18446482&vid=6468c970f4e87a478916a898ba24fa35afb84efa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité