FMOC-Glu(5/6-TAMRA)-OH pour le marquage biomoléculaire
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
5014
AATB5014EA 769 EUR InStock
AATB5014
FMOC-Glu(5/6-TAMRA)-OH pour le marquage biomoléculaire
FMOC-Glu(5/6-TAMRA)-OH
FMOC-Glu(5/6-TAMRA)-OH is a building block for in-sequence peptide Glu labeling by TAMRA.
  • FRET building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c021eb733d36b62278628096afdbe100106dbac&vid=40574fc94dd9627d2cb806504e688235f0c496a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité